missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transferrin Antibody (HTF-14) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18142249 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18142249 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18142249 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP237718

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Transferrin Monoclonal specifically detects Transferrin in Human, Porcine, Rabbit, Bovine (Negative), Canine (Negative), Equine (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Functional, Radioimmunoassay, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Transferrin
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Functional Assay, Radioimmune Assays (RIA)
Klassifikation Monoclonal
Klon HTF-14
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000RIA 1:100-1:2000Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml, Functional, Radioimmunoassay 1:100-1:2000, Neutralization
Zusammensetzung Phosphate buffered saline (PBS), approx. pH 7.4 with No Preservative
Gen-Alias Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, transferrin
Gensymbole TF
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified porcine transferrin.
Molekulargewicht des Antigens 77 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7018
Testspezifität The antibody HTF-14 recognizes an epitope located in the N-terminal domain of human serum transferrin, a 77 kDa single polypeptide chain glycoprotein (member of the iron binding family of proteins). It is synthesised in the liver and consists of two domains each having a high affinity reversible binding site for Fe3+.
Rekonstitution Protein A purified
Zielspezies Human, Pig, Rabbit, Bovine (Negative), Canine (Negative), Equine (Negative), Sheep (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.