Learn More
Syngene™ Transilluminator für G:Box Systeme
Der Syngene™ UV-Transilluminator für G:Box Systeme ist für die Beleuchtung von Proben konzipiert, die durch UV-Licht angeregt werden. Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
1130.00 € - 1790.00 €
Spezifikation
Intensity | Befestigt |
---|---|
Produkttyp | UV-Transilluminator |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für G:Box-Systeme |
Wirkleistung | 230 W |
Abmessungen (L x B x H) | 335 x 310 x 100 mm |
Produktcode | Marke | Filterbereich (metrisch) | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filterbereich (metrisch) | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15809952
|
Syngene™
GX-2530L-E60 |
250 x 300 mm | 364 nm |
1600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15819952
|
Syngene™
GX-2530LM-E60 |
250 x 300 mm | 365/302 nm |
1790.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15829952
|
Syngene™
GX-2530M-E60 |
250 x 300 mm | 302 nm |
1600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15839952
|
Syngene™
GX-2530S-E60 |
250 x 300 mm | 254 nm |
1600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15849942
|
Syngene™
GX-2020L-E60 |
200 x 200 mm | 364 nm |
1130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15849952
|
Syngene™
GX-2530SL-E60 |
250 x 300 mm | 254/364 nm |
1790.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15859942
|
Syngene™
GX-2020LM-E60 |
200 x 200 mm | 365/302 nm |
1260.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15859952
|
Syngene™
GX-2530SM-E60 |
250 x 300 mm | 254/302 nm |
1790.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15869942
|
Syngene™
GX-2020M-E60 |
200 x 200 mm | 302 nm |
1130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15879942
|
Syngene™
GX-2020S-E60 |
200 x 200 mm | 254 nm |
1130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15889942
|
Syngene™
GX-2020SL-E60 |
200 x 200 mm | 254/364 nm |
1260.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15899942
|
Syngene™
GX-2020SM-E60 |
200 x 200 mm | 254/302 nm |
1260.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Befestigt | |
Für G:Box-Systeme | |
335 x 310 x 100 mm | |
230 V |
UV-Transilluminator | |
230 W | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
60 Hz |