Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zu IGF1R Mensch
Blockiert Transkription und Translation von IGF1R vom Menschen.
250.00 € - 369.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000866
Getestete Zelllinien ME Human Melanomzellen, MDA-MB-231 Human Brustkrebszellen und UC101 Eierstockkrebszellen.
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden.
Gensymbol IGF1R
Gen-ID (Entrez) 3480
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16029241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QX46-1NMOL
1 nmol Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16039241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QX46-5NMOL
5 nmol Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
NP_000866
Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden.
3480
JTK13, CD221, IGFIR, IGFR, Tyrosin-Protein-Kinase-Rezeptor, Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1-Rezeptor
Lyophilisiert.
ME Human Melanomzellen, MDA-MB-231 Human Brustkrebszellen und UC101 Eierstockkrebszellen.
IGF1R
siRNA
Mensch