Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zu Apoptose-Regulator Bcl-2 Mensch und Maus
Blockiert Transkription und Translation des Apoptose-Regulators Bcl-2 von Mensch und Maus.
250.00 € - 369.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000648 |
---|---|
Getestete Zelllinien | Kolorektalkarzinom-Zellen HCT116. |
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
Gensymbol | BCL2 |
Gen-ID (Entrez) | 596 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16079161
|
enQuireBio™
QX10-2NMOL |
2 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16069161
|
enQuireBio™
QX10-10NMOL |
10 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_000648 | |
Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. | |
596 | |
Bcl-2, PPP1R50 | |
Lyophilisiert. |
Kolorektalkarzinom-Zellen HCT116. | |
BCL2 | |
siRNA | |
Mensch, Maus |