Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR8/CD288 siRNA
Blockiert Transkription und Translation von TLR8/CD288 vom Menschen.
250.00 € - 369.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_057694 |
---|---|
Getestete Zelllinien | 293T humane embryonale Nierenzellen mit Großem T-Antigen. |
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
Gensymbol | TLR8 |
Gen-ID (Entrez) | 51311 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16019201
|
enQuireBio™
QX27-2NMOL |
2 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16009201
|
enQuireBio™
QX27-10NMOL |
10 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_057694 | |
Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. | |
51311 | |
CD288, TLR8, Toll-like-Rezeptor 8, TLR-8 | |
Lyophilisiert. |
293T humane embryonale Nierenzellen mit Großem T-Antigen. | |
TLR8 | |
siRNA | |
Mensch |