Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR9/CD289 siRNA
Blockiert Transkription und Translation von TLR9/CD289 vom Menschen.
250.00 € - 369.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_059138 |
---|---|
Getestete Zelllinien | 293T humane embryonale Nierenzellen mit Großem T-Antigen. |
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
Gensymbol | TLR9 |
Gen-ID (Entrez) | 54106 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16039201
|
enQuireBio™
QX28-2NMOL |
2 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16029201
|
enQuireBio™
QX28-10NMOL |
10 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_059138 | |
Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. | |
54106 | |
CD289, Toll-like-Rezeptor 9, TLR-9 | |
Lyophilisiert. |
293T humane embryonale Nierenzellen mit Großem T-Antigen. | |
TLR9 | |
siRNA | |
Mensch |