Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zum Apoptose-Regulator Bcl-2 Ratte
Blockiert Transkription und Translation des Apoptose-Regulators Bcl-2 von Ratten.
250.00 € - 369.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_058689 |
---|---|
Getestete Zelllinien | Phäochromozytom-Zellen PC12 von Nebenniere (Medulla) der Ratte |
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
Gensymbol | Bcl2 |
Gen-ID (Entrez) | 24224 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16099161
|
enQuireBio™
QX11-2NMOL |
2 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16089161
|
enQuireBio™
QX11-10NMOL |
10 nmol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_058689 | |
Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. | |
24224 | |
Bcl-2, PPP1R50 | |
Lyophilisiert. |
Phäochromozytom-Zellen PC12 von Nebenniere (Medulla) der Ratte | |
Bcl2 | |
siRNA | |
Ratte |