Learn More
Masterflex™ Durchscheinende FEP-Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für den Transfer von stark korrosiven Werkstoffen oder bei extremen Temperaturen. Cole Masterflex™ Lichtdurchlässige FEP-Schläuche eignen sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen in Labor, Elektrik, Mechanik, Pharmazie und der Automobilbranche. Auch für hochreine Arbeiten geeignet.
65.40 € - 251.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | FEP |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –270 bis 205 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11776098
|
Masterflex™
MFLX06406-63 |
2.4 mm |
65.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12635730
|
Masterflex™
06450-07 |
6.4 mm |
251.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemisch inerter, nicht toxischer, hitzebeständiger, lichtdurchlässiger Schlauch
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Verfällt nicht mit der Zeit
- Robust, aber biegt sich sogar bei –270 °C
- Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550), Schlauch wird in einer Anlage mit ISO 9001-2008-Zertifikat hergestellt
- Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Trockenhitze sterilisieren
Spezifikation
Ja | |
7.62 m | |
Je 1 | |
Durchscheinend |
FEP | |
–270 bis 205 °C | |
Ja | |
205 °C |