Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende LDPE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Durchsichtige Allzweckflaschen
- Blauer Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 33/R3 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 36 mm |
Höhe (metrisch) | 93 mm |
Produkttyp | Weithalsflasche |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laboranwendungen |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |