Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen peroxidgehärteten Silikonen. Fisherbrand™ durchsichtige platingehärtete Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.17800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11788148
  • 905.83 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Nicht vergilbend
  • Hochglänzende Oberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Äußerst hydrophob
  • Keine peroxidischen Nebenprodukte
  • Standardmäßige hohe Reißfestigkeit
  • Verlängerte Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Anwendungen umfassen Arbeiten in den Bereichen Biologie, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und Arbeiten unter hohem Druck
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
8 mm
12.8 mm
2.4 mm
–40°C
Flexibel
200 °C
Ja
Platinsilikon
25 m
Ideal für biologische, pharmazeutische, Biotech- Raum- und Luftfahrtanwendungen, Heißarbeiten
Durchscheinend
1 bar