Learn More
Kartell™ Messkolben aus PP, mit Schraubkappe, durchscheinend
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
9.90 € - 144.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Schraubkappen |
Autoklavierbar | Ja |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11381225
|
Kartell™
0143100 |
50 ml |
9.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10587051
|
Kartell™
0143400 |
500 ml |
144.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11341225
|
Kartell™
0143500 |
1000 ml |
18.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit.Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
- Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
- Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
- Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
- Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
- Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach.
- Autoklavierbar
- Chemisch nicht absorbierend
- Nicht benetzbar
- Mit Schraubverschlüssen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Durchscheinend | |
Schraubkappen | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
Ja |