Learn More
Kartell™ Messkolben aus PP, mit Schraubkappe, durchscheinend
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
Marke: Kartell™ 0143500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10170kg
Beschreibung
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit.Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
- Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
- Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
- Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
- Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
- Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach.
- Autoklavierbar
- Chemisch nicht absorbierend
- Nicht benetzbar
- Mit Schraubverschlüssen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
Schraubkappen | |
5 | |
Ja | |
120 mm |
1000 ml | |
325 mm | |
Gehäuse GL25 | |
± 10 ml | |
Schraubverschluss |