Learn More
Masterflex™ Ismatec™ Puri-Flex™ Pumpenschläuche
Artikelnummer. 11779819
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
42
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11779819 42 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11779819 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641842
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schläuche mit langer Lebensdauer für Pharma- und Bioprozessanwendungen
  • Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,08 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,06 mm
Material Puri-Flex
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,638 in.
Außendurchmesser (metrisch) 42 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zell- und Gewebe, Kultur- und Fermentationsarbeiten, Pharmazie, Biotechnologie, hochreine Anforderungen, Allzweck-Labor
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 42
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch