Learn More
Masterflex™ C-Flex™-Schläuche, transparent
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. transparente Schläuche bieten eine wirtschaftliche Alternative für platinvernetztes Silikon.
38.45 € - 220.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Silikon |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.5 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11780479
|
Masterflex™
06422-02 |
3.2 mm | 1.6 mm |
38.45 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11700489
|
Masterflex™
06422-05 |
6.4 mm | 3.2 mm |
131.00 €
7.50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11797389
|
Masterflex™
06422-10 |
9.6 mm | 6.4 mm |
220.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
- Silikonschläuche
- In Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR-Titel 21, Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt
Spezifikation
USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP | |
Silikon | |
Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon | |
Je 1 | |
Transparent | |
135 °C |
Ja | |
7.5 m | |
–45 bis 135 °°C | |
Ja | |
Flexibel |