Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig, transparent
Für den sicheren Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. VITLAB™ VITsafe™ Enghals-Sicherheitsspülflaschen aus LDPE zeichnen sich durch eine dauerhafte Sicherheitsbeschriftung, einen farbcodierten BELÜFTUNGSVERSCHLUSS sowie eine präzise Sprühregelung aus, die Tropfen und Auslaufen verhindert und eine sichere Handhabung gewährleistet.
Marke:  VITLAB™ 1333839
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15772046
  • 143.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
VITsafe™ Enghalssicherheitsspritzflaschen aus LDPE – Spritzflasche erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien.
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsspülflaschen
92 mm
Methanol
Durchsichtig
Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Rot
Eng
221 mm
Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss
1000 ml
LDPE-Flasche mit PP-Sprühröhrchen, Polypropylene
12/Packung
GL 32