Learn More
VITLAB™ Transparente LDPE-Probenbehälter
Lagern Sie flüssige oder feste Proben sicher. VITLAB™ transparente Probenbehälter aus LDPE verfügen über einen aufsteckbaren Deckel, um Proben vor Kontamination, Auslaufen oder Verschütten zu schützen. Durchsichtige Flaschen gewährleisten eine einfache Identifizierung. In verschiedenen Größen erhältlich.
1.10 € - 115.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | LDPE |
---|---|
Verschlusstyp | Verschlusskappe mit Dichtring |
Produkttyp | Behälter |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15772006
|
VITLAB™
80732 |
8 mL | Gehäuse 100Pack |
98.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10063124
|
VITLAB™
80734 |
25 mL | Gehäuse 100Pack |
115.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15792006
|
VITLAB™
80736 |
30 mL | Gehäuse 50Pack |
60.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10093363
|
VITLAB™
80735 |
50 mL | 50/Packung |
87.15 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10166210
|
VITLAB™
80735 |
50 mL | 50/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Die kostengünstigen, gebrauchsfertigen Behälter eignen sich optimal zur Aufbewahrung einer Vielzahl an Flüssigkeiten und Feststoffen.- Aus langlebigem, bruchfestem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Die transparenten Flaschen erleichtern die Bestimmung des Inhalts
- Die Schnappverschlüsse verhindern ein Auslaufen und Verschütten selbst bei auf dem Kopf stehender Flasche
- Dank der angebrachten Deckel ist der Verschluss auch bei Einhandbedienung immer griffbereit und geht nicht verloren
Spezifikation
LDPE | |
Behälter | |
Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen | |
LDPE | |
Rund |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
Transparent | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
Transparent |