Learn More
Buerkle™ Transparente PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 10316492 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
5 Meter
50 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10316492 1 mm 50 m 50 Meter
17230634 2 mm 5 m 1 Rollen
10499595 3 mm 50 m 50 Meter
17250634 2 mm 50 m 1 Rollen
15728487 10 mm 5 m 5 Meter
17240634 3 mm 5 m 1 Rollen
10022082 8 mm 5 m 5 Meter
10442752 6 mm 5 m 5 Meter
10483273 4 mm 5 m 5 Meter
10106372 1 mm 5 m 5 Meter
10023882 6 mm 5 m 50 Meter
10443732 4 mm 50 m 50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Artikelnummer. 10316492 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 88790103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Dank seiner hervorragenden chemischen Beständigkeit hält dieser Schlauch Temperaturen von -200 bis +260 °C und unterschiedlichen Drücken stand. Es eignet sich ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
  • Temperaturbeständig von -200 bis +260 °C
  • Autoklavierbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Gesamtlänge (metrisch) 50 m
Dicke (angloamerikanisch) 39,37 mil
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Industrie, Labor
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Härte 55 (Shore D)
Maximaler Druck 240 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp PTFE-Schläuche