Learn More
Kartell™ Plastilab™ K30 Flexible Schläuche
Artikelnummer. 10480522
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
3 x 5 mm
4 x 6 mm
5 x 8 mm
12 x 17 mm
Packungsgröße:
20 Meter
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
10480522 3 x 5 mm 20 Meter
10556901 12 x 17 mm 20 Meter
12583397 4 x 6 mm 20 Meter
10134481 5 x 8 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10480522 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0389000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible und transparente Schläuche für den Flüssigkeitstransfer.
  • Aus ungiftigem PVC hergestellt
  • Kadmiumfrei
  • Temperatur 50 °C
Spezifikation
Beschreibung 3 x 5 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 20 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Flüssigkeitstransfer
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -5 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchsichtig
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 50 °C