missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3500810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26000kg
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, weiche Innen- und Außenseite
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PVC | |
50 m | |
Je 1 |
8 mm | |
10 mm | |
1 mm | |
Durchsichtig |