Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3500609
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.42000kg
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Hitzebeständig bis 60 °C
- Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, weiche Innen- und Außenseite
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PVC | |
100 m | |
Je 1 |
6 mm | |
9 mm | |
1.5 mm | |
Durchsichtig |