Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3501620
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10711621
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, weiche Innen- und Außenseite
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
50 m
Je 1
16 mm
20 mm
2 mm
Durchsichtig