Learn More
Transplatin, TRC
Artikelnummer. 30452605
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452605 10 mg -
30456418 100 mg -
30449367 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT71480010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-33-8
Summenformel Cl2 H6 N2 Pt
Molekulargewicht (g/mol) 300.04
Synonym Transplatin, (SP-4-1)-Diamminedichloro-platinum, trans-Diamminedichloro-platinum, NSC 131558, trans-DDP, trans-Diaminedichloroplatinum, trans-Diamminedichloroplatinum, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiamineplatinum(II), trans-Dichlorodiammine platinum, trans-Dichlorodiammineplatinum(II), trans-Platinum(II) ammonium chloride, trans-Platinumdiammine dichloride
SMILES [Cl-][Pt+2]([Cl-])([NH3])[NH3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Transplatin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 298.9556