Learn More
Brady™ Transportschild
Artikelnummer. 11720274
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminium, Polyester
Kunststoff
Polyester
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Höhe (metrisch) Menge unitSize
11720274 Polyester 100 mm Je 1 1 Stück
11750274 Polyester 100 mm 250/Packung 1 ROLL
11730274 Polyester 200 mm Je 1 1 Stück
11770274 Aluminium, Polyester 297 mm Je 1 1 Stück
11740274 Polyester 297 mm Je 1 1 Stück
11760274 Kunststoff 297 mm Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11720274 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 227791
Nur noch null auf Lager
Specifications
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number ADR 2.3-100 *100-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Druckempfindliches Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 100,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Diamant
Angezeigter Text Giftiges Gas (entzündbar oder nicht entflammbar)
Produkttyp Sicherheitszeichen-Set
Farbe Schwarz auf Weiß