Learn More
Brady™ Transportschild
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | ADR 2.3-297 *297-B0859 |
| Material | Kunststoff |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transportschilder |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Breite (metrisch) | 297,00 mm |
| Form | Diamant |
| Angezeigter Text | Giftiges Gas (entzündbar oder nicht entflammbar) |
| Mehr anzeigen |