Learn More
Buerkle™ Tablett
11.56 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kanister mit DIN60-Gewinde
Beschreibung
- Sehr gute Pumpenkapazität
- Großvolumiger Fußbalg
- Für Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm Durchmesser
Spezifikation
Produkttyp | Verschluss, Hahn |
Beschreibung | Schraubverschluss mit Hahn für Kanister |
Anzahl pro Packung | 1 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kanister mit DIN60-Gewinde |