missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Tablett für Trockeneis 130mm x 110mm Epredia™ Microm
Marke: Epredia™ 715420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Tablett | |
130 mm | |
110 mm | |
Trockeneis |