Learn More
Trazodonisobutylether, TRC
Artikelnummer. 30412984
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412984 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT242465500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-chlorophenyl)-4-[3-(2-methylpropoxy)propyl]piperazine
CAS 2470436-00-9
Summenformel C17 H27 Cl N2 O
Menge 500 mg
Synonym Trazodone Isobutyl Ether Analog
InChI-Formel InChI=1S/C17H27ClN2O/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3
SMILES CC(C)COCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
IUPAC-Name 1-(3-Chlorphenyl)-4-[3-(2-Methylpropoxy)propyl]piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 310.862
Formelmasse 310.181