Learn More
Trestolonacetat, TRC
Artikelnummer. 30454037
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Unit Size:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30454037 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30454037 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7196055MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Trestolone Acetate
CAS 6157-87-5
Summenformel C21 H30 O3
Menge 5 mg
Synonym Estr-4-en-3-one','17-(acetyloxy)-7-methyl-','(7α,17β)-, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-7α-methyl-','acetate (7CI,8CI), (7α,17β)-17-(Acetyloxy)-7-methylestr-4-en-3-one, 7α-Methyl-19-nortestosterone acetate, NSC 69948, Trestolone acetate, U 15614
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O3/c1-12-10-14-11-15(23)4-5-16(14)17-8-9-21(3)18(20(12)17)6-7-19(21)24-13(2)22/h11-12,16-20H,4-10H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@H]13)OC(=O)C
IUPAC-Name [(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-7,13-Dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 330.46
Formelmasse 330.2195