Learn More
Tri-Ammonium Citrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072814
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
3458-72-8
C6H17N3O7
243.22
36406
YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
[NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
3458-72-8
C6H17N3O7
243.22
36406
YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
[NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 185°C
Farbe Weiß
pH 7 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 243.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, triammonium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.