Learn More
Tri(m-tolyl)phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022544
25.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6224-63-1
C21H21P
304.373
MFCD00008532
LFNXCUNDYSYVJY-UHFFFAOYSA-N
tri-m-tolylphosphine, tris 3-methylphenyl phosphine, tri m-tolyl phosphine, phosphine, tris 3-methylphenyl, tris m-tolyl phosphine, phosphine, tri-m-tolyl, tris 3-methylphenyl phosphane, tris 3-tolyl phosphine, tri-m-tolyl-phosphane, tri-m-tolylphosphane
80362
tris(3-methylphenyl)phosphan
CC1=CC(=CC=C1)P(C2=CC=CC(=C2)C)C3=CC=CC(=C3)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6224-63-1
C21H21P
304.373
MFCD00008532
LFNXCUNDYSYVJY-UHFFFAOYSA-N
tri-m-tolylphosphine, tris 3-methylphenyl phosphine, tri m-tolyl phosphine, phosphine, tris 3-methylphenyl, tris m-tolyl phosphine, phosphine, tri-m-tolyl, tris 3-methylphenyl phosphane, tris 3-tolyl phosphine, tri-m-tolyl-phosphane, tri-m-tolylphosphane
80362
tris(3-methylphenyl)phosphan
CC1=CC(=CC=C1)P(C2=CC=CC(=C2)C)C3=CC=CC(=C3)C
Tri(m-tolyl)phosphine is used in suzuki reaction. It acts as a ligand which is used in organometallic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri(m-toluol)phosphin wird bei der Suzuki-Reaktion verwendet. Es fungiert als Ligand, der in der organometallischen Chemie Anwendung findet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tri(m-tolyl)phosphine
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 1 g
Beilstein 658863
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 304.37
Reinheit (%) ≥98%