Learn More
Tri-n-Butylboran, 1M-Lösung. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425247
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425247 100 mL 100 Milliliter
15435247 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32518.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tri-n-Butylboran wird als Reaktionsmittel für Additionsreaktionen zur Synthese von Phenyltrialkylboratsalzen, Bor-basierten Mehrkomponenten-Reaktionen zur Erzeugung von substituierten Aziridinen, Oxazolidinen und Pyrrolidinen, für die Suzuki-Miyaura-Kreuzkopplung von Halopurinen mit Trialkylboranen für die Synthese von A2-Rezeptor-Antagonisten, für C-Alkylierungsreaktion mit mehreren Komponenten und aromatischen Aldiminen, für die Eintopf-Alkylierung-Borierung und für die elektrophile Substitution verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-56-5
Summenformel C12H27B
Molekulargewicht (g/mol) 182.16
MDL-Nummer MFCD00009423
InChI-Schlüssel CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
IUPAC-Name Tributylboran
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butylborane
Dichte 0.834
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 182.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M Lsg. in THF