Learn More
Tri-n-Butylboran, 1M-Lösung. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Tri-n-Butylboran wird als Reaktionsmittel für Additionsreaktionen zur Synthese von Phenyltrialkylboratsalzen, Bor-basierten Mehrkomponenten-Reaktionen zur Erzeugung von substituierten Aziridinen, Oxazolidinen und Pyrrolidinen, für die Suzuki-Miyaura-Kreuzkopplung von Halopurinen mit Trialkylboranen für die Synthese von A2-Rezeptor-Antagonisten, für C-Alkylierungsreaktion mit mehreren Komponenten und aromatischen Aldiminen, für die Eintopf-Alkylierung-Borierung und für die elektrophile Substitution verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tri-n-butylborane |
| Dichte | 0.834 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 182.16 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 M Lsg. in THF |