missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tri-n-Butyltinfluorid, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7050863
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1983-10-4
MFCD00013547
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1983-10-4
MFCD00013547

Tri-n-butyltin fluoride is a reagent used for the selective desilylation of bis(silyl) enol ethers. It is also used as antifoulant for marine paints; reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin fluoride
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Geruch Pungent
Summenformel C12H29FSn
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym fluorotributyltin, tributyltin fluoride, stannane, tributylfluoro, fluorotributylstannane, tri-n-butyltin fluoride, stannane, fluorotributyl, fluorotri-n-butyltin, tin, tributylfluoro, tributylstannane fluoride, tri-n-butylstannyl fluoride
Löslichkeitsinformationen Soluble in nonpolar organic solvents. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel STUMXSORVXBBJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)F
IUPAC-Name Tributyl(fluor)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 311.07
PubChem CID 16120
Formelmasse 309.04
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'