Learn More
Tri-n-Butyltinhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10216903 250 g Glasflasche 250 Gramm
10615862 10 g Glasflasche 10 Gramm
10032680 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10216903 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215732500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 688-73-3 | C12H28Sn | 291.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-73-3
Summenformel C12H28Sn
Molekulargewicht (g/mol) 291.04
MDL-Nummer MFCD00009416
InChI-Schlüssel PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC-Name Tributylzinn
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin hydride
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 80.0°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnH
Brechungsindex 1.4720 to 1.4740
Menge 250 g
Fieser 01,1192; 02,424; 03,294; 04,518; 05,685; 06,604; 07,379; 08,497; 09,476; 10,411; 11,545; 12,516; 14,312; 15,325; 16,343; 17,351
Merck Index 15, 9783
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viskosität 1.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 291.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butyltin hydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.