Learn More
Alfa Aesar™ Tri-n-Butyltin-Trifluormethansulfonat, tech. 90 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55192.06
Weitere Details : CAS : 68725-14-4 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461358
  • 111.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
68725-14-4
MFCD00043324
Tri-n-butyltin triflate
Spezifikation
Tri-n-butyltin trifluoromethanesulfonate
Moisture sensitive
5g
CF3SO3Sn[(CH2)3CH3]3
UN2923
Tri-n-butyltin triflate
Fest
Eigenschaften
113°C (235°F)
Braun bis Weiß
68725-14-4
MFCD00043324
5818090
439.1
90%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation