Learn More
Tri-n-octylchlorotin, TRC
Artikelnummer. 30454106
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454106 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454106 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8862955MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trioctyltin chloride
CAS 2587-76-0
Summenformel C24 H51 Cl Sn
Menge 5 mg
Synonym Trioctyltin chloride, Stannane','chlorotrioctyl-, Tin','chlorotrioctyl- (7CI), Trioctyltin chloride (6CI), Chlorotrioctylstannane, Chlorotrioctyltin, NSC 65479, Tri-n-octyltin chloride, Trioctylchlorostannane
InChI-Formel InChI=1S/3C8H17.ClH.Sn/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h3*1,3-8H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-Name Chlor(trioctyl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 493.82
Formelmasse 494.2701