Learn More
Tri-n-octylchlorotin, TRC
Artikelnummer. 30455265
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455265 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88629550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trioctyltin chloride
CAS 2587-76-0
Summenformel C24 H51 Cl Sn
Menge 50 mg
Synonym Trioctyltin chloride, Stannane','chlorotrioctyl-, Tin','chlorotrioctyl- (7CI), Trioctyltin chloride (6CI), Chlorotrioctylstannane, Chlorotrioctyltin, NSC 65479, Tri-n-octyltin chloride, Trioctylchlorostannane
InChI-Formel InChI=1S/3C8H17.ClH.Sn/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h3*1,3-8H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-Name Chlor(trioctyl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 493.82
Formelmasse 494.2701