Learn More
Tri-O-Acetyl-D-Glucal 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051500 25 g Glasflasche 25 Gramm
10255380 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139240250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2873-29-2 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2873-29-2
Summenformel C12H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
MDL-Nummer MFCD00063253
InChI-Schlüssel LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Synonym tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
IUPAC-Name [(2R,3S,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-O-acetyl-D-glucal
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 51.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (30°C, 15 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 17, I, 111
Spezifischer Drehzustand −15° (20°C c=2,EtOH)
Spezifische Drehung − 15.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 272.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver