Learn More
Tri(o-tolyl)phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Tri(o-tolyl)phosphine is used in a ruthenium-catalyzed direct amination of alcohols. It is also used in Suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of tri-ortho-phosphinselenide by reacting with selenium as a reagent. In addition to this, it acts as a ligand in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri(o-tolyl)phosphin wird bei einer Ruthenium-katalysierten direkten Aminierung von Alkoholen verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Tri-orthophosphinselenid verwendet, indem es mit Selen als Reagenz reagiert. Darüber hinaus wirkt es als Ligand in der Koordinationschemie.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Tri(o-tolyl)phosphin wird bei einer Ruthenium-katalysierten direkten Aminierung von Alkoholen verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Tri-orthophosphinselenid verwendet, indem es mit Selen als Reagenz reagiert. Darüber hinaus wirkt es als Ligand in der Koordinationschemie.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri (o-tolyl)phosphine |
Schmelzpunkt | 122°C to 127°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 661212 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water. |
Formelmasse | 304.37 |
Reinheit (%) | ≥98% |