missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tri(Propylenglykolbutylether (Isomerengemisch), TRC)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[1-(1-butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol |
| CAS | 55934-93-5 |
| Summenformel | C13 H28 O4 |
| Menge | 5 mL |
| Synonym | Tri(Propylene Glycol Butyl Ether (Mixture of isomers), [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol, 2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol, BFTG, Dalpad C, Dowanol TPnB, TPnB, Tripropylene Glycol Monobutyl Ether, Tripropylene Glycol n-Butyl Ether, Tripropyleneglycol Butyl Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H28O4/c1-5-6-7-15-9-12(3)17-10-13(4)16-8-11(2)14/h11-14H,5-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCOCC(C)OCC(C)OCC(C)O |
| IUPAC-Name | 1-[1-(1-Butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.359 |
| Formelmasse | 248.199 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?