Learn More
Tri(Propylenglykolbutylether (Isomerengemisch), TRC)
Artikelnummer. 30427911
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427911 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30427911 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT18493510ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-[1-(1-butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol
CAS 55934-93-5
Summenformel C13 H28 O4
Menge 10 mL
Synonym Tri(Propylene Glycol Butyl Ether (Mixture of isomers), [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol, 2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol, BFTG, Dalpad C, Dowanol TPnB, TPnB, Tripropylene Glycol Monobutyl Ether, Tripropylene Glycol n-Butyl Ether, Tripropyleneglycol Butyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C13H28O4/c1-5-6-7-15-9-12(3)17-10-13(4)16-8-11(2)14/h11-14H,5-10H2,1-4H3
SMILES CCCCOCC(C)OCC(C)OCC(C)O
IUPAC-Name 1-[1-(1-Butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 248.359
Formelmasse 248.199