Learn More
Tri(Propylenglykolbutylether (Isomerengemisch), TRC)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[1-(1-butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol |
| CAS | 55934-93-5 |
| Summenformel | C13 H28 O4 |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Tri(Propylene Glycol Butyl Ether (Mixture of isomers), [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol, 2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol, BFTG, Dalpad C, Dowanol TPnB, TPnB, Tripropylene Glycol Monobutyl Ether, Tripropylene Glycol n-Butyl Ether, Tripropyleneglycol Butyl Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H28O4/c1-5-6-7-15-9-12(3)17-10-13(4)16-8-11(2)14/h11-14H,5-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCOCC(C)OCC(C)OCC(C)O |
| IUPAC-Name | 1-[1-(1-Butoxypropan-2-yloxy)propan-2-yloxy]propan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.359 |
| Formelmasse | 248.199 |