Learn More
Tri-tert-Butylborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451708
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451708 5 g 5 Gramm
15461708 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55461.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7397-43-5 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7397-43-5
Summenformel C12H27BO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.155
MDL-Nummer MFCD00009652
InChI-Schlüssel ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-tert-butyl borate, boron tert-butoxide, tri-tert-butoxyborane, tris tert-butyl borate, tris tert-butyloxy borane, boric acid h3bo3 , tri-tert-butyl ester, boric acid,tris 1,1-dimethylethyl ester, tri-t-butylborate, tri-t-butyl borate, tritert-butoxy-borane
PubChem CID 289737
IUPAC-Name Tritert-butylborat
SMILES B(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-tert-butyl borate
Schmelzpunkt 18°C to 19°C
Farbe Farblos
Dichte 0.811 g/mL
Siedepunkt 101°C (74 mmHg)
Flammpunkt 29°C (84°F)
Strukturformel [(CH3)3CO]3B
Brechungsindex 1.389
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 230.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit