missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triacontan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758846
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
638-68-6
MFCD00009410
JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
12535
CHEBI:31006
Triacontan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
638-68-6
MFCD00009410
JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
12535
CHEBI:31006
Triacontan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triacontane
Schmelzpunkt 65°C to 67°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 455°C
Flammpunkt 238°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C30H62
Strukturformel CH3(CH2)28CH3
Menge 1 g
Beilstein 01, 176
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 422.82
Formelmasse 422.82
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Glänzende Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'