Learn More
Heathrow Scientific Triangular Pill Counting Tray
Counting trays that offer safety and convenience when counting pills and capsules. Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of pills and capsules. This triangular tray is user-friendly, as it can be used with either hand.
33.10 € - 45.70 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 und EU 1935/2004 |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 230 x 230 x 13 mm |
Farbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 13 mm |
Länge (metrisch) | 230 mm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17619790
|
Heathrow Scientific
120847 |
Steril |
45.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17629790
|
Heathrow Scientific
120848 |
Unsteril |
33.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Disposable to ensure no chemical cross-contamination for patient safety
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
- Meets quality control and GMP requirements for manufacturing batch sampling
- Durable and shatterproof trays constructed of inert, BSE/TSE free material
- Lot traceable
- Pour spout in corner for dispensing control
- Weight: 28.5 g (0.06 lb.)
- Size Dimensions (L x W x H): 230 x 230 x 13 mm
- Includes an ergonomic spatula (177.25 x 19.2 mm)
- Includes cutouts on both sides
Spezifikation
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 und EU 1935/2004 | |
Weiß | |
230 mm | |
Zählen von Pillen | |
30/Karton | |
Nicht autoklavierbar |
230 x 230 x 13 mm | |
13 mm | |
230 mm | |
Gebogener Spatel | |
Dreieckig |