Learn More
Tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205324
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10205324 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10012164 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10662865 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10205324 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58241CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 1007847-70-2
Summenformel C22H39NO2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 468.269
InChI-Schlüssel TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
PubChem CID 45594295
IUPAC-Name Tributyl-[6-(Oxan-4-yloxy)pyridin-2-yl]stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 468.25
Reinheit (%) 90%