Learn More
Tributylphenylzinn, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692376
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
960-16-7
C18H32Sn
367.16
MFCD00134394
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
607632
Tributyl(phenyl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
960-16-7
C18H32Sn
367.16
MFCD00134394
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
607632
Tributyl(phenyl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tributylphenyltin
Farbe Farblos
Dichte 1.1250g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 128.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Brechungsindex 1.5150 to 1.5170
Menge 1 g
Relative Dichte 1.125
Formelmasse 367.16
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributylphenyltin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.