missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tributyltin Acrylate, TRC

Artikelnummer. 30450452
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450452 100 mg 100 Milligramm
30448937 1 g 1 Gramm
30455270 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450452 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT774050100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13331-52-7
Summenformel C15H30O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 361.1
Synonym Tributylacryloyloxystannane, Tributylstannyl Acrylate
IUPAC-Name tributylstannyl prop-2-enoate
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tributyltin Acrylate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C4H9.C3H4O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3(4)5;/h3*1,3-4H2,2H3;2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+1/p-1
Formelmasse 362.1268
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.