Learn More
Tributyltin Acrylate, TRC
Artikelnummer. 30455270
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455270 500 mg 500 Milligramm
30450452 100 mg 100 Milligramm
30448937 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455270 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT774050500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13331-52-7
Summenformel C15H30O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 361.1
Synonym Tributylacryloyloxystannane, Tributylstannyl Acrylate
IUPAC-Name tributylstannyl prop-2-enoate
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyltin Acrylate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C4H9.C3H4O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3(4)5;/h3*1,3-4H2,2H3;2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+1/p-1
Formelmasse 362.1268