Learn More
Tricarballylsäure 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 139360500
Weitere Details : CAS : 99-14-9 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10018831
  • 140.00 € / 50 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
99-14-9
176.12
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
14925
1,2,3-Propantricarbonsäure
C6H8O6
MFCD00002723
tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
CHEBI:45969
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Tricarballylic acid
Glasflasche
154°C to 159°C
99%
99%
HO2CCH2CH(CO2H)CH2CO2H
02, 815
tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
176.12
CHEBI:45969
Feines Kristallpulver
Authentic
Weiß bis braun
50g
99-14-9
C6H8O6
MFCD00002723
15, 9787
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-Propantricarbonsäure
14925
176.13
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tricarballylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate